4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(2-Propynyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide, 4-(Prop-2-yn-1-yl)thiomorpholine 1,1-dioxide
OR24044-1G OR24044-250MG OR24044-5G
APOSOR24044-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR24044-1G APOSOR24044-250MG APOSOR24044-5G
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₇H₁₁NO₂S
MW: 173,23 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085157
Numéro CAS: 10442-03-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité