Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Éthoxyacétophénone 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR24070-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR24070-25G
4'-Éthoxyacétophénone 95%
4'-Éthoxyacétophénone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 268…269 °C/785mmHg
Point de fusion: 35…39 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009095
Numéro CAS: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité