2-Amino-5-éthyl-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR24075-100G OR24075-25G
APOSOR24075-100GEA 991 EUR InStock
APOSOR24075-100G APOSOR24075-25G
2-Amino-5-éthyl-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-éthyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₄H₇N₃S
MW: 129,19 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003111
Numéro CAS: 14068-53-2
EINECS: 237-921-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité