4-Iodo-m-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
OR24096-100G OR24096-25G OR24096-500G
APOSOR24096-100GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR24096-100G APOSOR24096-25G APOSOR24096-500G
4-Iodo-m-xylène 98%
4-Iodo-m-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 105…108 °C/5mmHg
Densité: 1.628 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013706
Numéro CAS: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité