2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24099-1G OR24099-25G OR24099-5G
APOSOR24099-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24099-1G APOSOR24099-25G APOSOR24099-5G
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈ClNS
MW: 185,67 g/mol
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278249
Numéro CAS: 17518-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité