syn-Pyridine-2-carbaldehyde-oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: syn-2-Pyridinealdoxime
OR24107-100G OR24107-25G OR24107-5G
APOSOR24107-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR24107-100G APOSOR24107-25G APOSOR24107-5G
syn-Pyridine-2-carbaldehyde-oxime
syn-Pyridine-2-carbaldehyde-oxime
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167166
Numéro CAS: 1193-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité