5-Nitroanthranilate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-5-nitrobenzoate
OR24114-25G
APOSOR24114-25GEA 127 EUR InStock
APOSOR24114-25G
5-Nitroanthranilate d'éthyle 98%
5-Nitroanthranilate d'éthyle
Formule: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,1601 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278157
Numéro CAS: 3816-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité