(Méthylsulfonyl)benzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl phenyl sulphone
OR2412-10G OR2412-25G
APOSOR2412-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2412-10G APOSOR2412-25G
(Méthylsulfonyl)benzène
(Méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,21 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014741
Numéro CAS: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité