Chlorure de 2,4-diméthylbenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzoylchloride, 2,4-Dimethylbenzene-1-carbonyl chloride
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
Chlorure de 2,4-diméthylbenzoyle
Chlorure de 2,4-diméthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C/1mmHg
Point de fusion: 24…26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798005
Numéro CAS: 21900-42-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité