Acide 2,5-dichlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24122-100G OR24122-25G OR24122-500G
APOSOR24122-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR24122-100G APOSOR24122-25G APOSOR24122-500G
Acide 2,5-dichlorobenzoïque
Acide 2,5-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 300…302 °C
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002416
Numéro CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité