3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)chalcone
OR24194-1G OR24194-25G OR24194-5G
APOSOR24194-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR24194-1G APOSOR24194-25G APOSOR24194-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formule: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Point de fusion: 123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022990
Numéro CAS: 644-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité