5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24196-1G OR24196-5G
APOSOR24196-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR24196-1G APOSOR24196-5G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,5700 g/mol
Point de fusion: 152…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219003
Numéro CAS: 13589-72-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité