2-Amino-4-méthyl-3-thénoate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24230-10G OR24230-25G
APOSOR24230-10GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR24230-10G APOSOR24230-25G
2-Amino-4-méthyl-3-thénoate d'éthyle
2-Amino-4-méthyl-3-thénoate d'éthyle
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,25 g/mol
Point de fusion: 79…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051669
Numéro CAS: 43088-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité