3-Amino-1-méthylpyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
OR24245-25G OR24245-5G OR24245-100G
APOSOR24245-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR24245-25G APOSOR24245-5G APOSOR24245-100G
3-Amino-1-méthylpyrazole
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/1mmHg
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466340
Numéro CAS: 1904-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité