5,5'-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylate de triammonium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: ALuminon, Ammonium auritricarboxylate ATA Triammonium aurinetricarboxylate triammonium salt Ammonium aurintricarboxylate aurintricarboxylic acid ammonium salt Aluminon(C.1.No.43810) aurintricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium 5,5'-((3-carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)bis(2-hydroxybenzoate), Aurin Tricarboxylic Acid Ammonium Salt
OR2429-100G OR2429-250G
APOSOR2429-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2429-100G APOSOR2429-250G
5,5'-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylate de triammonium
Aluminon
Formule: C₂₂H₂₃N₃O₉
MW: 473,44 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040925
Numéro CAS: 569-58-4
EINECS: 209-319-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité