6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
OR2430-100G OR2430-25G OR2430-5G
APOSOR2430-100GEA 236 EUR InStock
APOSOR2430-100G APOSOR2430-25G APOSOR2430-5G
6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin 98%
6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 259…260 °C
Densité: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040750
Numéro CAS: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité