1,8-Octanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2431-100G OR2431-1KG OR2431-500G
APOSOR2431-100GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR2431-100G APOSOR2431-1KG APOSOR2431-500G
1,8-Octanediol 98%
1,8-Octanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 71…73 °C/20mmHg
Point de fusion: 59…61 °C
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002989
Numéro CAS: 629-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité