L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24363-1G OR24363-500MG OR24363-5G
APOSOR24363-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR24363-1G APOSOR24363-500MG APOSOR24363-5G
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Formule: C₉H₆ClN₃O₃
MW: 239.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099555
Numéro CAS: 68159-07-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité