3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2438-25G OR2438-5G
APOSOR2438-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR2438-25G APOSOR2438-5G
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Formule: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01085401
Numéro CAS: 15760-35-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité