tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminoacetohydrazide, 2-BOC protected
OR2444-1G OR2444-5G
APOSOR2444-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2444-1G APOSOR2444-5G
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Formule: C₇H₁₅N₃O₃
MW: 189,2100 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570558
Numéro CAS: 6926-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité