Acide phénylmétaborique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
OR2447-100G OR2447-25G
APOSOR2447-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR2447-100G APOSOR2447-25G
Acide phénylmétaborique 99%
Acide phénylmétaborique
Formule: C₆H₇BO₂
MW: 121,93 g/mol
Point de fusion: 216…219 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002103
Numéro CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité