Ferrocenemethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR24509-5GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR24509-5G
Ferrocenemethanol 97%
Ferrocenemethanol
Formule: C₁₁H₁₂FeO
MW: 216,06 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040878
Numéro CAS: 1273-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité