N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(tert-Butyl) hydroxylamine hydrochloride
OR24575-1G OR24575-5G OR24575-10G
APOSOR24575-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR24575-1G APOSOR24575-5G APOSOR24575-10G
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 95+%
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 125,60 g/mol
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012598
Numéro CAS: 57497-39-9
EINECS: 260-771-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité