N-Acetylguanidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Acetylguanidine, N-Carbamimidoylacetamide
OR24582-25G OR24582-5G OR24582-10G
APOSOR24582-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR24582-25G APOSOR24582-5G APOSOR24582-10G
N-Acetylguanidine
N-Acetylguanidine
Formule: C₃H₇N₃O
MW: 101,11 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075615
Numéro CAS: 5699-40-1
EINECS: 227-180-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité