O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
OR24583-25G
APOSOR24583-25GEA 121 EUR InStock
APOSOR24583-25G
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClNO
MW: 125,5972 g/mol
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043272
Numéro CAS: 39684-28-1
EINECS: 254-590-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité