(2H)-Benzofuranne-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzofuran-3(2H)-one
OR24591-1G OR24591-25G OR24591-5G
APOSOR24591-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24591-1G APOSOR24591-25G APOSOR24591-5G
(2H)-Benzofuranne-3-one
(2H)-Benzofuranne-3-one
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point de fusion: 97…103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051810
Numéro CAS: 7169-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité