9-(Chlorométhyl)anthracene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR24592-25G OR24592-5G
APOSOR24592-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR24592-25G APOSOR24592-5G
9-(Chlorométhyl)anthracene 97%
9-(Chlorométhyl)anthracene
Formule: C₁₅H₁₁Cl
MW: 226,71 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001263
Numéro CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité