1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR24598-25GEA 48.1 EUR InStock
APOSOR24598-25G APOSOR24598 APOSOR24598-100G APOSOR24598-5G
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione 97%
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
Formule: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368,39 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008365
Numéro CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité