3-Bromocarbazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR24631-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR24631-25G APOSOR24631-5G
3-Bromocarbazole
3-Bromocarbazole
Formule: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Point de fusion: 196…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00222621
Numéro CAS: 1592-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité