1-Phénylimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24638-10G OR24638-5G OR24638-1G
APOSOR24638-10GEA 134 EUR InStock
APOSOR24638-10G APOSOR24638-5G APOSOR24638-1G
1-Phénylimidazole 98%
1-Phénylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C/15mmHg
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041204
Numéro CAS: 7164-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité