Quinazoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR24643-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR24643-100G APOSOR24643-25G APOSOR24643-5G
Quinazoline 98%
Quinazoline
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C
Point de fusion: 46…48 °C
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006712
Numéro CAS: 253-82-7
EINECS: 205-965-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité