1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
OR24677-25G OR24677-1G OR24677-5G
APOSOR24677-25GEA 148 EUR InStock
APOSOR24677-25G APOSOR24677-1G APOSOR24677-5G
1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one 98%
1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 206…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001693
Numéro CAS: 28315-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité