Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR24738-10G OR24738-1G OR24738-5G
APOSOR24738-10GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR24738-10G APOSOR24738-1G APOSOR24738-5G
Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique
Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 183…185 °C
Point de fusion: 30 °C
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001290
Numéro CAS: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité