3-Hexylthiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR24741-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR24741-25G APOSOR24741-100G
3-Hexylthiophène 98%
3-Hexylthiophène
Formule: C₁₀H₁₆S
MW: 168,3 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C/0,45mmHg
Densité: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143181
Numéro CAS: 1693-86-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité