Azetidin-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Azetidinone
OR24812-5G OR24812-1G
APOSOR24812-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR24812-5G APOSOR24812-1G
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C/15mmHg
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013328
Numéro CAS: 930-21-2
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité