1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2484-1G OR2484-5G
APOSOR2484-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR2484-1G APOSOR2484-5G
1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
1-Bromo-3-ethyladamantane
Formule: C₁₂H₁₉Br
Point d'ébullition: 124…125 °C/7mmHg
Point de fusion: 23…24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274777
Numéro CAS: 878-61-5
EINECS: 227-553-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité