2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Butyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
OR2486-1G OR2486-250MG
APOSOR2486-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR2486-1G APOSOR2486-250MG
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,193 g/mol
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075030
Numéro CAS: 68282-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité