2,5-Diméthyl-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR24865-25GEA 224 EUR InStock
APOSOR24865-25G APOSOR24865-5G
2,5-Diméthyl-1,3,4-thiadiazole
2,5-Diméthyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020722
Numéro CAS: 27464-82-0
EINECS: 248-473-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité