4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
OR2487-1G OR2487-250MG OR2487-5G
APOSOR2487-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR2487-1G APOSOR2487-250MG APOSOR2487-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formule: C₄H₂BrN₃
MW: 171,98 g/mol
Point de fusion: 154…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00105683
Numéro CAS: 288246-16-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité