1,3-Dihydroisobenzofuranne 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR24902-5GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR24902-5G APOSOR24902-25G APOSOR24902-100G
1,3-Dihydroisobenzofuranne 98%
1,3-Dihydroisobenzofuranne
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 190…192 °C
Densité: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005932
Numéro CAS: 496-14-0
EINECS: 207-815-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité