1-Bromo-5-chloropentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24918-100G OR24918-25G
APOSOR24918-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR24918-100G APOSOR24918-25G
1-Bromo-5-chloropentane
1-Bromo-5-chloropentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Point d'ébullition: 210…212 °C
Densité: 1.408 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001016
Numéro CAS: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité