1,3-Cyclopentanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Cyclopentanedione
1,3-Cyclopentanedione
Formule: C₅H₆O₂
Point de fusion: 148…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001405
Numéro CAS: 3859-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité