2-(4-Chlorophényl)ethanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorophenethyl alcohol
OR24970-100G OR24970-25G
APOSOR24970-100GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR24970-100G APOSOR24970-25G
2-(4-Chlorophényl)ethanol 99%
2-(4-Chlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C/0.5mmHg
Densité: 1.157 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002899
Numéro CAS: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité