4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2498-1G OR2498-250MG OR2498-500MG OR2498-2.5G OR2498-5G
APOSOR2498-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR2498-1G APOSOR2498-250MG APOSOR2498-500MG APOSOR2498-2.5G APOSOR2498-5G
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05862631
Numéro CAS: 104080-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité