ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacétophénone, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, 2-Bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 4-Chloro-3-nitrophenacyl bromide
OR24997-10G OR24997-1G OR24997-25G
APOSOR24997-10GEA 328 EUR InStock
APOSOR24997-10G APOSOR24997-1G APOSOR24997-25G
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacétophénone, grade Technique
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacétophénone
Formule: C₈H₅BrClNO₃
MW: 278,49 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 22019-49-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité