1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrazole
OR2502-100G
APOSOR2502-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR2502-100G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,1304 g/mol
Point d'ébullition: 135…139 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036665
Numéro CAS: 694-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité