1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR25030-5GEA 205 EUR InStock
APOSOR25030-5G APOSOR25030-100MG APOSOR25030-1G
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00499500
Numéro CAS: 1758-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité