1,5-Dimethyl-1H-pyrazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2504-25G
APOSOR2504-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR2504-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole 96%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646129
Numéro CAS: 694-31-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité