4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25041-1G OR25041-5G OR25041-250MG
APOSOR25041-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR25041-1G APOSOR25041-5G APOSOR25041-250MG
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₆O₃S
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067997
Numéro CAS: 71050-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité