(±)-Acétylsuccinate de diéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25059-100G OR25059-25G
APOSOR25059-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR25059-100G APOSOR25059-25G
(±)-Acétylsuccinate de diéthyle
(±)-Acétylsuccinate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₅
MW: 216,23 g/mol
Point d'ébullition: 180…183 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009157
Numéro CAS: 1115-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité